4-Butoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303271-1G
APOSPC303271-1GEA
1630
EUR
APOSPC303271-1G
4-Butoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Butoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₁ClF₂O₃S Molecular Weight: 284,707 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054242 CAS-Nummer: 1706431-01-7 |