6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303287-1G
APOSPC303287-1GEA
405
EUR
APOSPC303287-1G
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29277475 CAS-Nummer: 1980050-06-3 |