3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303318-5G
PC303318-1G
APOSPC303318-5GEA
1130
EUR
APOSPC303318-5G
APOSPC303318-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18379811 CAS-Nummer: 1261825-37-9 |