4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303323-1G
PC303323-5G
APOSPC303323-1GEA
310
EUR
APOSPC303323-1G
APOSPC303323-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₇ClFN Molecular Weight: 183.61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483139 CAS-Nummer: 1242314-99-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |