4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303325-1G
PC303325-250MG
APOSPC303325-1GEA
299
EUR
APOSPC303325-1G
APOSPC303325-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188.583 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20660427 CAS-Nummer: 177211-31-3 |