4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303326-5G
APOSPC303326-5GEA 687 EUR
APOSPC303326-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Molecular Weight: 207,029 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13174586
CAS-Nummer: 204778-68-7