4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC303329-1G
APOSPC303329-1GEA 449 EUR
APOSPC303329-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂FO₂S
Molecular Weight: 243,083 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060548
CAS-Nummer: 868755-70-8