2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303343-5G
APOSPC303343-5GEA
743
EUR
APOSPC303343-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂FO Molecular Weight: 207,029 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28751941 CAS-Nummer: 1807027-18-4 |