3,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303352-1G
APOSPC303352-1GEA 40.6 EUR
APOSPC303352-1G
3,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid 97%
3,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
Molecular Weight: 211,16 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800668
CAS-Nummer: 913472-55-6