5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC303356-1G
APOSPC303356-1GEA
74.1
EUR
APOSPC303356-1G
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₄ClF₂N Molecular Weight: 187,574 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28402683 CAS-Nummer: 1429422-26-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |