5-Chloro-2,4-difluorocinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303358-5G
APOSPC303358-5GEA
586
EUR
APOSPC303358-5G
5-Chloro-2,4-difluorocinnamic acid
5-Chloro-2,4-difluorocinnamic acid
Formel:
C₉H₅ClF₂O₂ Molecular Weight: 218,585 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28750524 CAS-Nummer: 695187-30-5 |