2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303363-1G
APOSPC303363-1GEA
788
EUR
APOSPC303363-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂BrCl₂FO₂S Molecular Weight: 307,952 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664917 CAS-Nummer: 874801-47-5 |