4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303372-1G
PC303372-5G
APOSPC303372-1GEA
0
EUR
APOSPC303372-1G
APOSPC303372-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel:
C₈H₈Cl₂FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30726940 CAS-Nummer: 2149590-99-6 |