5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303373-1G
PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA
0
EUR
APOSPC303373-1G
APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₉F₄NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640048 CAS-Nummer: 1703955-84-3 |