2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303386-1G
APOSPC303386-1GEA
1280
EUR
APOSPC303386-1G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₉F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2383993-46-0 |