2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303389-1G
APOSPC303389-1GEA
474
EUR
APOSPC303389-1G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31916397 CAS-Nummer: 2385359-85-1 |