4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303393-1G
APOSPC303393-1GEA
348
EUR
APOSPC303393-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetic acid
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂S Molecular Weight: 270,656 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2415751-73-2 |