3-Fluoro-2,4-dimethylbenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303398-1G
APOSPC303398-1GEA
290
EUR
APOSPC303398-1G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzylamine 98%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzylamine
Formel:
C₉H₁₂FN Molecular Weight: 153,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23712164 CAS-Nummer: 1427366-15-1 |