3-Fluoro-2,4-dimethylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Dimethyl-3-fluorobenzaldehyde
PC303401-1G
APOSPC303401-1GEA
144
EUR
APOSPC303401-1G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzaldehyde 98%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972838 CAS-Nummer: 363134-36-5 |