2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303402-1G
APOSPC303402-1GEA
145
EUR
APOSPC303402-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel:
C₁₁H₉F₃O₄ Molecular Weight: 262,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398498 CAS-Nummer: 1262019-21-5 |