6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303406-1G
PC303406-250MG
APOSPC303406-1GEA
975
EUR
APOSPC303406-1G
APOSPC303406-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₄ClF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640060 CAS-Nummer: 2415751-66-3 |