4-Chloro-3-fluoro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303407-1G
APOSPC303407-1GEA
377
EUR
APOSPC303407-1G
4-Chloro-3-fluoro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₆ClF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640061 CAS-Nummer: 2415751-74-3 |