2,5-Difluoro-4-methoxyaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303423-1G
APOSPC303423-1GEA 368 EUR
APOSPC303423-1G
2,5-Difluoro-4-methoxyaniline 97%
2,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18394891
CAS-Nummer: 394223-61-1