5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-3-(5-bromo-2,3-difluorophenyl)acrylic acid
PC303428-1G
PC303428-5G
APOSPC303428-1GEA
209
EUR
APOSPC303428-1G
APOSPC303428-5G
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Formel:
C₉H₅BrF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2387460-69-5 |