5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303458-1G
APOSPC303458-1GEA
0
EUR
APOSPC303458-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₂BrCl₂FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26686459 CAS-Nummer: 1536225-35-0 |