5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303459-1G
APOSPC303459-1GEA
654
EUR
APOSPC303459-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzamide
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzamide
Formel:
C₇H₄BrClFNO Molecular Weight: 252,468 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640077 CAS-Nummer: 1521360-71-3 |