5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303462-1G
APOSPC303462-1GEA
1050
EUR
APOSPC303462-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂BrCl₂FO₂S Molecular Weight: 307,952 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640078 CAS-Nummer: 2386664-25-9 |