3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303469-1G
PC303469-5G
APOSPC303469-1GEA
418
EUR
APOSPC303469-1G
APOSPC303469-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₆BrF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20485012 CAS-Nummer: 871325-57-4 |