3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303470-1G
PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA
0
EUR
APOSPC303470-1G
APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃BrF₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31382551 CAS-Nummer: 2091606-48-1 |