3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303472-1G
APOSPC303472-1GEA
279
EUR
APOSPC303472-1G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₄BrF₄NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32265222 CAS-Nummer: 2092800-03-6 |