3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303475-1G
APOSPC303475-1GEA
1050
EUR
APOSPC303475-1G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₂BrClF₄O₂S Molecular Weight: 341,505 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640080 CAS-Nummer: 2387196-53-2 |