5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303478-10G
PC303478-1G
PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA
1350
EUR
APOSPC303478-10G
APOSPC303478-1G
APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28060816 CAS-Nummer: 1823871-15-3 |