5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC303485-1G
PC303485-5G
PC303485-250MG
APOSPC303485-1GEA
0
EUR
APOSPC303485-1G
APOSPC303485-5G
APOSPC303485-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274773 CAS-Nummer: 111010-07-2 |