5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303486-1G
APOSPC303486-1GEA
0
EUR
APOSPC303486-1G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂BrCl₂FO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19441846 CAS-Nummer: 1070972-67-6 |