3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303490-1G
PC303490-5G
APOSPC303490-1GEA
325
EUR
APOSPC303490-1G
APOSPC303490-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₆BrF₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640084 CAS-Nummer: 1892087-78-3 |