3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303504-1G
PC303504-5G
APOSPC303504-1GEA
0
EUR
APOSPC303504-1G
APOSPC303504-5G
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₂BrCl₂F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640097 CAS-Nummer: 2514730-10-8 |