3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303517-1G
APOSPC303517-1GEA
325
EUR
APOSPC303517-1G
3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₃BrClF₂N Molecular Weight: 266,47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640107 UN: 3439 ADR: 6.1,III |