2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303528-1G
APOSPC303528-1GEA 279 EUR
APOSPC303528-1G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₃BrF₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28727819
CAS-Nummer: 1415130-39-0