5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303540-10G
PC303540-1G
PC303540-5G
APOSPC303540-10GEA
993
EUR
APOSPC303540-10G
APOSPC303540-1G
APOSPC303540-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃BrF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837610 CAS-Nummer: 1291487-26-7 |