5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303543-1G
PC303543-5G
APOSPC303543-1GEA
0
EUR
APOSPC303543-1G
APOSPC303543-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₄BrF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640124 CAS-Nummer: 2092340-69-5 |