5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303546-1G
PC303546-5G
PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA
0
EUR
APOSPC303546-1G
APOSPC303546-5G
APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃BrF₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29043332 CAS-Nummer: 1881295-62-0 |