5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303548-1G
APOSPC303548-1GEA 290 EUR
APOSPC303548-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄BrF₄NO
Molecular Weight: 286,021 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640128
CAS-Nummer: 2090465-22-6