5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303550-1G
APOSPC303550-1GEA 1060 EUR
APOSPC303550-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₂BrClF₄O₂S
Molecular Weight: 341,505 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640129
CAS-Nummer: 2384155-52-4