2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303552-1G
PC303552-5G
APOSPC303552-1GEA
209
EUR
APOSPC303552-1G
APOSPC303552-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃BrF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640130 CAS-Nummer: 2091605-30-8 |