2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303561-1G
APOSPC303561-1GEA
812
EUR
APOSPC303561-1G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₂BrClF₄O₂S Molecular Weight: 341,505 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640139 CAS-Nummer: 2383916-69-4 |