3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303565-1G
PC303565-5G
APOSPC303565-1GEA
0
EUR
APOSPC303565-1G
APOSPC303565-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄Br₂ClF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640143 CAS-Nummer: 2386636-01-5 |