3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303584-1G
APOSPC303584-1GEA
325
EUR
APOSPC303584-1G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₂BrClF₃N Molecular Weight: 284,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640161 CAS-Nummer: 133013-31-7 |