5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303594-1G
APOSPC303594-1GEA
348
EUR
APOSPC303594-1G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₉H₇BrF₃NO Molecular Weight: 282,057 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640168 CAS-Nummer: 2387008-53-7 |