5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303597-1G
APOSPC303597-1GEA 0 EUR
APOSPC303597-1G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₅BrClF₃O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640170
CAS-Nummer: 2385598-01-4