Cyclopropyl-4-fluorphenylketon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3036-5G
APOSPC3036-5GEA 0 EUR
APOSPC3036-5G
Cyclopropyl-4-fluorphenylketon 95%
Cyclopropyl-4-fluorphenylketon
Formel: C₁₀H₉FO
Siedepunkt: 119…120 °C/13mmHg
Dichte: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013728
CAS-Nummer: 772-31-6
EINECS: 212-247-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR